Print…
3-Thiophenemethanol 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10141-1G OR10141-5G
APOSOR10141-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10141-1G APOSOR10141-5G
3-Thiophenemethanol 98+%
3-Thiophenemethanol
Fórmula: C₅H₆OS
Ponto de ebulição: 86…88 °C/10mmHg
Densidade: 1,211 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 101 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014534
Número CAS: 71637-34-8
EINECS: 275-741-8