Print…
2,4,6-Trichlorobenzenesulphonamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1014-1G OR1014-5G
APOSOR1014-1GEA 0 EUR
APOSOR1014-1G APOSOR1014-5G
2,4,6-Trichlorobenzenesulphonamide
2,4,6-Trichlorobenzenesulphonamide
Fórmula: C₆H₄Cl₃NO₂S
Ponto de Fusão: 179…181 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00955746
Número CAS: 28460-30-2