Print…
2-Chlorothiophene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR10138-100G OR10138-5G OR10138-25G
APOSOR10138-100GEA 75.4 EUR
APOSOR10138-100G APOSOR10138-5G APOSOR10138-25G
2-Chlorothiophene 98%
2-Chlorothiophene
Fórmula: C₄H₃ClS
Ponto de ebulição: 127…129 °C
Ponto de Fusão: –72 °C
Densidade: 1,286 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 23 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005421
Número CAS: 96-43-5
EINECS: 202-505-3
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III