Print…
3-Methylthiophene 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR10137-25G OR10137-100G OR10137-500G
APOSOR10137-25GEA 21.9 EUR
APOSOR10137-25G APOSOR10137-100G APOSOR10137-500G
3-Methylthiophene 99%
3-Methylthiophene
Fórmula: C₅H₆S
Ponto de ebulição: 115…117 °C
Ponto de Fusão: –69 °C
Densidade: 1,016 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 11 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005470
Número CAS: 616-44-4
EINECS: 210-482-6
UN: 1993
ADR: 3,II