Print…
1-Bromo-3-chloro-5,5-dimethylhydantoin
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR10136-5G OR10136-25G
APOSOR10136-5GEA 151 EUR
APOSOR10136-5G APOSOR10136-25G
1-Bromo-3-chloro-5,5-dimethylhydantoin
1-Bromo-3-chloro-5,5-dimethylhydantoin
Fórmula: C₅H₆BrClN₂O₂
Ponto de Fusão: 160,2…161.5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00037350
Número CAS: 16079-88-2
UN: 3085
ADR: 5.1+8,II