Print…
1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR10135-2.5KG OR10135-500G
APOSOR10135-2.5KGEA 241 EUR
APOSOR10135-2.5KG APOSOR10135-500G
1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin 98%
1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin
Fórmula: C₅H₆Br₂N₂O₂
Ponto de Fusão: 197…199 °C (decomposição)
Ponto de Inflamação: 155 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003189
Número CAS: 77-48-5
EINECS: 201-030-9
UN: 3087
ADR: 5.1+6.1,II