Print…
(±)-3-Amino-1,2-propanediol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: (±)-3-Amino-1,2-dihydroxy propane, 3-Amino-1,2-propanediol
OR10134-100G OR10134-25G OR10134-500G
APOSOR10134-100GEA 50.9 EUR
APOSOR10134-100G APOSOR10134-25G APOSOR10134-500G
(±)-3-Amino-1,2-propanediol 98%
(±)-3-Amino-1,2-propanediol
Fórmula: C₃H₉NO₂
Peso Molecular: 91.11 g/mol
Ponto de ebulição: 264…265 °C
Densidade: 1.175 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008140
Número CAS: 616-30-8
EINECS: 210-475-8
UN: 2735
ADR: 8 II