Print…
2-(Chloromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1013-1G OR1013-5G
APOSOR1013-1GEA 219 EUR
APOSOR1013-1G APOSOR1013-5G
2-(Chloromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
2-(Chloromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
Fórmula: C₈H₈Cl₂N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094615
Número CAS: 112230-20-3