Print…
3-(4-Nitrophenoxy)propionic acid 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-(4-Nitrophenoxy)propanoic acid
OR10128-1G OR10128-5G
APOSOR10128-1GEA 39.3 EUR
APOSOR10128-1G APOSOR10128-5G
3-(4-Nitrophenoxy)propionic acid 97+%
3-(4-Nitrophenoxy)propionic acid
Fórmula: C₉H₉NO₅
Peso Molecular: 211.1700 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00043748
Número CAS: 10572-16-4