Print…
N,N-Diisopropylethylenediamine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Aminoethyldiisopropylamine, N,N-Bis(isopropyl)ethane-1,2-diamine
OR10111-100G OR10111-25G OR10111-5G
APOSOR10111-100GEA 60.9 EUR
APOSOR10111-100G APOSOR10111-25G APOSOR10111-5G
N,N-Diisopropylethylenediamine 98%
N,N-Diisopropylethylenediamine
Fórmula: C₈H₂₀N₂
Peso Molecular: 144.26 g/mol
Ponto de ebulição: 170 °C
Densidade: 0.83 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 54 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00015015
Número CAS: 121-05-1
EINECS: 204-447-4
UN: 2734
ADR: 8+3 II