Print…
4-(4-Bromophenyl)pyrazole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR1011-1G OR1011-25G OR1011-5G
APOSOR1011-1GEA 105 EUR
APOSOR1011-1G APOSOR1011-25G APOSOR1011-5G
4-(4-Bromophenyl)pyrazole 97%
4-(4-Bromophenyl)pyrazole
Fórmula: C₉H₇BrN₂
Ponto de Fusão: 208…211 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06800354
Número CAS: 849021-16-5