Print…
Cyclopropyl methyl ketone
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-Cyclopropylethanone
OR10100-100G OR10100-25G
APOSOR10100-100GEA 65.4 EUR
APOSOR10100-100G APOSOR10100-25G
Cyclopropyl methyl ketone
Cyclopropyl methyl ketone
Fórmula: C₅H₈O
Ponto de ebulição: 113…114 °C
Ponto de Fusão: < –70 °C
Densidade: 0,898 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 16 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001297
Número CAS: 765-43-5
EINECS: 212-146-4
UN: 1992
ADR: 3+6.1,II