Print…
3-Aminothiophenol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR1010-100G OR1010-25G OR1010-5G
APOSOR1010-100GEA 214 EUR
APOSOR1010-100G APOSOR1010-25G APOSOR1010-5G
3-Aminothiophenol 97%
3-Aminothiophenol
Fórmula: C₆H₇NS
Ponto de ebulição: 123…125 °C/8mmHg
Densidade: 1,179 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 79 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007791
Número CAS: 22948-02-3
EINECS: 245-344-4
UN: 3267
ADR: 8,II