Print…
Ethyl-7-bromoheptanoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 7-Bromoheptanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 7-bromoheptanoate
OR10083-100G OR10083-25G OR10083-5G
APOSOR10083-100GEA 244 EUR
APOSOR10083-100G APOSOR10083-25G APOSOR10083-5G
Ethyl-7-bromoheptanoate
Ethyl-7-bromoheptanoate
Fórmula: C₉H₁₇BrO₂
Ponto de ebulição: 112 °C/5mmHg
Densidade: 1,217 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00037103
Número CAS: 29823-18-5
EINECS: 249-883-6