Print…
5-Aminopentan-1-ol 50% em solução aquosa
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 5-Amino-1-pentanol
OR10081-100G OR10081-25G
APOSOR10081-100GEA 150 EUR
APOSOR10081-100G APOSOR10081-25G
5-Aminopentan-1-ol 50% em solução aquosa
5-Aminopentan-1-ol
Fórmula: C₅H₁₃NO
Ponto de ebulição: 122 °C/16mmHg
Ponto de Fusão: 35…37 °C
Densidade: 0,949 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008237
Número CAS: 2508-29-4
UN: 2735
ADR: 8,III