Print…
4-Nitrophenyl phenyl sulphide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10071-1G OR10071-25G OR10071-5G
APOSOR10071-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10071-1G APOSOR10071-25G APOSOR10071-5G
4-Nitrophenyl phenyl sulphide
4-Nitrophenyl phenyl sulphide
Fórmula: C₁₂H₉NO₂S
Ponto de Fusão: 56…58 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00024700
Número CAS: 952-97-6