Print…
trans-4-Aminocyclohexanol hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10070-25G OR10070-5G
APOSOR10070-25GEA 24.8 EUR
APOSOR10070-25G APOSOR10070-5G
trans-4-Aminocyclohexanol hydrochloride
trans-4-Aminocyclohexanol hydrochloride
Fórmula: C₆H₁₄ClNO
Peso Molecular: 151.64 g/mol
Ponto de Fusão: 225…227 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012566
Número CAS: 50910-54-8