Print…
Acridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10069-5G OR10069-10G OR10069-1G
APOSOR10069-5GEA 0 EUR
APOSOR10069-5G APOSOR10069-10G APOSOR10069-1G
Acridine
Acridine
Fórmula: C₁₃H₉N
Ponto de ebulição: 346 °C
Ponto de Fusão: 107…110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005025
Número CAS: 260-94-6
EINECS: 205-971-6
UN: 2713
ADR: 6.1,III