Print…
2-Cyano-4'-methylbiphenyl
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-2-carbonitrile
OR10059-100G OR10059-5G
APOSOR10059-100GEA 236 EUR
APOSOR10059-100G APOSOR10059-5G
2-Cyano-4'-methylbiphenyl
2-Cyano-4'-methylbiphenyl
Fórmula: C₁₄H₁₁N
Ponto de Fusão: 49…53 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00151805
Número CAS: 114772-53-1