Print…
Iodeto de tetrabutilamónio
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Tetra-n-butylammonium iodide, TBAI
OR10056-100G OR10056-25G
APOSOR10056-100GEA 24.8 EUR
APOSOR10056-100G APOSOR10056-25G
Iodeto de tetrabutilamónio
Iodeto de tetrabutilamónio
Fórmula: C₁₆H₃₆IN
Peso Molecular: 369.37 g/mol
Ponto de Fusão: 142…148 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011636
Número CAS: 311-28-4
EINECS: 206-220-5