Print…
Brometo de tetrabutilamónio 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10054-1KG OR10054-500G
APOSOR10054-1KGEA 109 EUR
APOSOR10054-1KG APOSOR10054-500G
Brometo de tetrabutilamónio 98%
Brometo de tetrabutilamónio
Fórmula: C₁₆H₃₆BrN
Ponto de Fusão: 101…106 °C
Densidade: 1,15 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011633
Número CAS: 1643-19-2
EINECS: 216-699-2