Print…
L(+)-Diethyl tartrate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (+)-Diethyl L-tartrate, (R,R)-(+)-Tartaric acid diethyl ester, (2R,3R)-(+)-Diethyl tartrate, Diethyl L-tartrate, L(+)-Tartaric acid diethyl ester, (2R,3R)-Diethyl 2,3-dihydroxysuccinate, (R,R)-(+)-Diethyl tartrate
OR10049-100G OR10049-500G
APOSOR10049-100GEA 30.6 EUR
APOSOR10049-100G APOSOR10049-500G
L(+)-Diethyl tartrate
L(+)-Diethyl tartrate
Asymmetric synthesis catalyst; Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Fórmula: C₈H₁₄O₆
Ponto de ebulição: 280 °C
Ponto de Fusão: 17 °C
Densidade: 1,204 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009143
Número CAS: 87-91-2
EINECS: 201-783-3