Print…
2,4-Pentanediol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR10041-10G OR10041-50G OR10041-500G
APOSOR10041-10GEA 21.9 EUR
APOSOR10041-10G APOSOR10041-50G APOSOR10041-500G
2,4-Pentanediol
2,4-Pentanediol
Fórmula: C₅H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 200…201 °C
Densidade: 0,955 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 101 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004549
Número CAS: 625-69-4
EINECS: 210-907-5