Print…
2-Metilciclohexanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Methylcyclohexan-1-ol
OR10028-1KG OR10028-500G
APOSOR10028-1KGEA 95.7 EUR
APOSOR10028-1KG APOSOR10028-500G
2-Metilciclohexanol
2-Metilciclohexanol
Fórmula: C₇H₁₄O
Peso Molecular: 114.19 g/mol
Ponto de ebulição: 163…167 °C
Ponto de Fusão: –21 °C
Densidade: 0.929 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 58 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001443
Número CAS: 583-59-5
EINECS: 209-512-0
UN: 2617
ADR: 3 III