Print…
N-Methyl-tert-butylamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR10027-5G OR10027-1G OR10027-250MG
APOSOR10027-5GEA 174 EUR
APOSOR10027-5G APOSOR10027-1G APOSOR10027-250MG
N-Methyl-tert-butylamine
N-Methyl-tert-butylamine
Fórmula: C₅H₁₃N
Ponto de ebulição: 67…69 °C
Densidade: 0,727 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: –26 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042853
Número CAS: 14610-37-8
EINECS: 238-646-2
UN: 2733
ADR: 3+8,II