Print…
3-Methoxybenzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-(Hydroxymethyl)anisole, (3-Methoxyphenyl)methanol
OR10022-100G OR10022-500G
APOSOR10022-100GEA 59.6 EUR
APOSOR10022-100G APOSOR10022-500G
3-Methoxybenzyl alcohol
3-Methoxybenzyl alcohol
Fórmula: C₈H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 130…135 °C
Densidade: 1,113 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004637
Número CAS: 6971-51-3