Print…
Cloreto de isobutirilo 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR10005-100G OR10005-500G OR10005-25G
APOSOR10005-100GEA 43.5 EUR
APOSOR10005-100G APOSOR10005-500G APOSOR10005-25G
Cloreto de isobutirilo 98%
Cloreto de isobutirilo
Fórmula: C₄H₇ClO
Ponto de ebulição: 91…93 °C
Ponto de Fusão: –90 °C
Densidade: 1,017 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 8 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000717
Número CAS: 79-30-1
EINECS: 201-194-1
UN: 2395
ADR: 3+8,II