Print…
Zinc-copper couple
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR100-100G OR100-250G OR100-1KG
APOSOR100-100GEA 0 EUR
APOSOR100-100G APOSOR100-250G APOSOR100-1KG
Zinc-copper couple
Zinc-copper couple
Fórmula: CuZn
Ponto de Fusão: 419…420 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00084851
Número CAS: 53801-63-1
UN: 3089
ADR: 4.1,III