Print…
ɑ-Cyclohexylphenylacetic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: ['2-Cyclohexyl-2-phenylacetic acid'], α-Cyclohexylphenylacetic acid, 2-Cyclohexyl-2-phenylacetic Acid
OR0997-25G OR0997-5G
APOSOR0997-25GEA 203 EUR
APOSOR0997-25G APOSOR0997-5G
ɑ-Cyclohexylphenylacetic acid 95%
alpha-Cyclohexylphenylacetic acid
Fórmula: C₁₄H₁₈O₂
Peso Molecular: 218.30 g/mol
Ponto de Fusão: 148…152 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001477
Número CAS: 3894-09-5