Print…
1-Phenylcyclopentanecarboxylic acid 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR0993-100G OR0993-25G OR0993-5G
APOSOR0993-100GEA 0 EUR
APOSOR0993-100G APOSOR0993-25G APOSOR0993-5G
1-Phenylcyclopentanecarboxylic acid 99%
1-Phenylcyclopentanecarboxylic acid
Fórmula: C₁₂H₁₄O₂
Ponto de Fusão: 159…161 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001372
Número CAS: 77-55-4