Print…
2-Chloroethylammonium chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Chloroethylamine hydrochloride, 2-Chloroethylamine HCl, 2-Chloroethanamine hydrochloride
OR0986-100G OR0986-25G
APOSOR0986-100GEA 37.7 EUR
APOSOR0986-100G APOSOR0986-25G
2-Chloroethylammonium chloride 97%
2-Chloroethylammonium chloride
Fórmula: C₂H₇Cl₂N
Peso Molecular: 115.99 g/mol
Ponto de Fusão: 140…150 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012887
Número CAS: 870-24-6