Print…
3-Bromo-1-propanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Bromopropan-1-ol, 1-Bromo-3-hydroxypropane
OR0978-100G OR0978-25G OR0978-500G
APOSOR0978-100GEA 56.7 EUR
APOSOR0978-100G APOSOR0978-25G APOSOR0978-500G
3-Bromo-1-propanol 97%
3-Bromo-1-propanol
Fórmula: BrH₂CCH₂CH₂OH
Peso Molecular: 138.99 g/mol
Ponto de ebulição: 70…72 °C/10mmHg
Densidade: 1.59 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 93 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002942
Número CAS: 627-18-9