Print…
2-Chloropyrimidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR0970-100G OR0970-25G
APOSOR0970-100GEA 43.5 EUR
APOSOR0970-100G APOSOR0970-25G
2-Chloropyrimidine
2-Chloropyrimidine
Fórmula: C₄H₃ClN₂
Ponto de ebulição: 75…76 °C/10mmHg
Ponto de Fusão: 62…67 °C
Ponto de Inflamação: 98 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006060
Número CAS: 1722-12-9
EINECS: 217-020-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III