Print…
4-(2,4-Dinitrophenyl)butanoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR0966-10G OR0966-1G OR0966-5G
APOSOR0966-10GEA 1350 EUR
APOSOR0966-10G APOSOR0966-1G APOSOR0966-5G
4-(2,4-Dinitrophenyl)butanoic acid
4-(2,4-Dinitrophenyl)butanoic acid
Fórmula: C₁₀H₁₀N₂O₆
Peso Molecular: 254.2 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05663835
Número CAS: 52120-49-7