Print…
1-(Piperidine-1-sulphonyl)piperazine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0954-1G OR0954-250MG
APOSOR0954-1GEA 0 EUR
APOSOR0954-1G APOSOR0954-250MG
1-(Piperidine-1-sulphonyl)piperazine
1-(Piperidine-1-sulphonyl)piperazine
Fórmula: C₉H₁₉N₃O₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04973338
Número CAS: 500587-48-4