Print…
4-Piperidin-4-ylmorpholine 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0953-1G OR0953-5G
APOSOR0953-1GEA 21.9 EUR
APOSOR0953-1G APOSOR0953-5G
4-Piperidin-4-ylmorpholine 98+%
4-Piperidin-4-ylmorpholine
Fórmula: C₉H₁₈N₂O
Ponto de ebulição: 100…115 °C/0,15mmHg
Ponto de Fusão: 40…43 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03274733
Número CAS: 53617-35-9