Print…
Ethyl 2-(3-piperidinyl)acetate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl (piperidin-3-yl)acetate
OR0951-250MG OR0951-1G OR0951-5G
APOSOR0951-250MGEA 58 EUR
APOSOR0951-250MG APOSOR0951-1G APOSOR0951-5G
Ethyl 2-(3-piperidinyl)acetate
Ethyl-2-(3-piperidinyl)acetate
Fórmula: C₉H₁₇NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03412125
Número CAS: 64995-88-6