Print…
3-Piperazin-1-ylpropionic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-(1-Piperazinyl)propionic acid, 3-(Piperazin-1-yl)propanoic acid
OR0947-1G OR0947-250MG OR0947-2G
APOSOR0947-1GEA 60.9 EUR
APOSOR0947-1G APOSOR0947-250MG APOSOR0947-2G
3-Piperazin-1-ylpropionic acid 98%
3-Piperazin-1-ylpropionic acid
Fórmula: C₇H₁₄N₂O₂
Peso Molecular: 158.2 g/mol
Ponto de Fusão: 199…201 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03161179
Número CAS: 27245-31-4