Print…
3-Amino-5-nitrobenzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR0942-1G OR0942-5G OR0942-25G
APOSOR0942-1GEA 0 EUR
APOSOR0942-1G APOSOR0942-5G APOSOR0942-25G
3-Amino-5-nitrobenzoic acid 98%
3-Amino-5-nitrobenzoic acid
Fórmula: C₇H₆N₂O₄
Ponto de Fusão: 210…212 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017025
Número CAS: 618-84-8