Print…
2-Amino-5-nitro-4-picoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0938-5G OR0938-25G
APOSOR0938-5GEA 21.9 EUR
APOSOR0938-5G APOSOR0938-25G
2-Amino-5-nitro-4-picoline
2-Amino-5-nitro-4-picoline
Fórmula: C₆H₇N₃O₂
Ponto de Fusão: 223…225 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010692
Número CAS: 21901-40-6