Print…
3,5-Dichlorobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0935-100G OR0935-25G
APOSOR0935-100GEA 24.8 EUR
APOSOR0935-100G APOSOR0935-25G
3,5-Dichlorobenzoic acid
3,5-Dichlorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄Cl₂O₂
Ponto de Fusão: 184…187 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002494
Número CAS: 51-36-5
EINECS: 200-092-4