Print…
1-(3-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0928-25G OR0928-5G
APOSOR0928-25GEA 289 EUR
APOSOR0928-25G APOSOR0928-5G
1-(3-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
1-(3-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
Fórmula: C₈H₁₁Cl₂N₅
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00053019
Número CAS: 2113-05-5