Print…
Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 4-bromo-3-methylbenzoate
OR0924-5G OR0924-25G OR0924-1G
APOSOR0924-5GEA 24.8 EUR
APOSOR0924-5G APOSOR0924-25G APOSOR0924-1G
Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate
Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate
Fórmula: C₉H₉BrO₂
Peso Molecular: 229.07 g/mol
Ponto de Fusão: 38…44 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00673014
Número CAS: 148547-19-7