Print…
3-Methylpicolinic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0922-1G OR0922-5G
APOSOR0922-1GEA 21.9 EUR
APOSOR0922-1G APOSOR0922-5G
3-Methylpicolinic acid
3-Methylpicolinic acid
Fórmula: C₇H₇NO₂
Ponto de Fusão: 114…119 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00191553
Número CAS: 4021-07-2