Print…
Isonicotinamide 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0914-100G OR0914-25G
APOSOR0914-100GEA 58 EUR
APOSOR0914-100G APOSOR0914-25G
Isonicotinamide 99%
Isonicotinamide
Fórmula: C₆H₆N₂O
Ponto de Fusão: 155…157 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006432
Número CAS: 1453-82-3
EINECS: 215-926-2