Print…
Hydroxylamine-O-sulphonic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Amino hydrogen sulphate
OR0911-100G OR0911-250G OR0911-1KG
APOSOR0911-100GEA 50.9 EUR
APOSOR0911-100G APOSOR0911-250G APOSOR0911-1KG
Hydroxylamine-O-sulphonic acid 98%
Hydroxylamine-O-sulphonic acid
Fórmula: H₃NO₄S
Peso Molecular: 113.09 g/mol
Ponto de Fusão: 208…211 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011604
Número CAS: 2950-43-8
EINECS: 220-971-6
UN: 3260
ADR: 8 III