Print…
3-Chloropropyldimethylammonium chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Dimethylaminopropylchloride hydrochloride, 3-Dimethylaminopropyl chloride hydrochloride, N-(3-Chloropropyl)-N,N-dimethylammonium chloride, 3-Chloro-N,N-dimethylpropan-1-amine hydrochloride
OR0910-500G OR0910-100G OR0910-1KG
APOSOR0910-500GEA 66.7 EUR
APOSOR0910-500G APOSOR0910-100G APOSOR0910-1KG
3-Chloropropyldimethylammonium chloride 97%
3-Chloropropyldimethylammonium chloride
Fórmula: C₅H₁₃Cl₂N
Peso Molecular: 158.07 g/mol
Ponto de Fusão: 138…144 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012521
Número CAS: 5407-04-5
EINECS: 226-467-2