Print…
(4-(Bromomethyl)phenyl)acetic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR0901-25G OR0901-5G
APOSOR0901-25GEA 0 EUR
APOSOR0901-25G APOSOR0901-5G
(4-(Bromomethyl)phenyl)acetic acid 97%
(4-(Bromomethyl)phenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₄(CH₂Br))CH₂COOH
Ponto de Fusão: 178…183 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010632
Número CAS: 13737-36-5