Print…
1-(3-Methyl-2-pyridinyl)piperazine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0888-1G OR0888-250MG
APOSOR0888-1GEA 215 EUR
APOSOR0888-1G APOSOR0888-250MG
1-(3-Methyl-2-pyridinyl)piperazine
1-(3-Methyl-2-pyridinyl)piperazine
Fórmula: C₁₀H₁₅N₃
Ponto de ebulição: 97 °C/0.5mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03412117
Número CAS: 104396-10-3