Print…
4-Methyl-1,4'-bipiperidine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR0887-1G OR0887-5G
APOSOR0887-1GEA 33.5 EUR
APOSOR0887-1G APOSOR0887-5G
4-Methyl-1,4'-bipiperidine hydrochloride
4-Methyl-1,4'-bipiperidine hydrochloride
Fórmula: C₁₁H₂₃ClN₂
Ponto de Fusão: 40…42 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD17676095
Número CAS: 116797-02-5